Merck
04423
Unterphosphorige Säure
purum, ≥60%
Synonym(e):
Hypophosphorige Säure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3PO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66.00
EC Number:
228-601-5
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
concentration
≥60%
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
density
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg
SMILES string
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
InChI key
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
299529-5G04061832594200