Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98.0% (HPLC)
form
powder with small lumps
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c24-21(25)13-3-1-2-8-14-23-22(26)27-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20H,1-3,8,13-15H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
FRPYXTFBPCYALT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?