04007
(1R)-(−)-Campherchinon
analytical standard
Synonym(e):
(1R)-(−)-2,3-Bornandion, 2,3-Bornandion
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D -106.0±4.0°, c = 0.2 in chloroform
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
200-203 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
InChIKey
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)