Merck
02375
Natrium-1,2-Ethandisulfonat
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
1,2-Ethandisulfonsäure Dinatriumsalz, Dinatrium-1,2-ethandisulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaO3SCH2CH2SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.16
EC Number:
226-198-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3920126
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Application
Verbindung für die Herstellung von "Edisylat"-Salzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHNC-023751-20UG04065265331265
EHNC023751-50UG04061841395942
EHNC-023751-50UG04065265331272
EHNC023751-20UG04061841395935