Wichtige Dokumente
01760595
Apigenin
primary reference standard
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxy-flavon, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChIKey
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.