Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenreaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
~0.6 mmol/g loading
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 41166 | 04061836952402 |