Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.29
EC Number:
244-517-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1776172
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
assay
≥90% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.510
density
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
InChI key
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dodecadienal
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.0 °F - closed cup
flash_point_c
103.9 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A34759-25G | 04061832688565 |
| A34759-5G | 04061837075704 |