Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
1901563
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
138 °C (lit.)
Vapor pressure:
9 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
9 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
984 °F
expl. lim.
7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Xylen
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?