Merck
30-3302
Toluol
JIS 300, suitable for residue analysis, ≥99.8%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
Beilstein/REAXYS Number:
635760
MDL number:
eCl@ss:
39011102
Assay:
≥99.8%
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
JIS 300
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)