28-2510
Natriumcyanid
JIS special grade, ≥97.0%
About This Item
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
1.7 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 817 °C)
Assay
≥97.0%
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
563.7 °C (lit.)
SMILES String
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
InChIKey
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable