Wichtige Dokumente
28-1190
Silberchlorid
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Qualität
SAJ special grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 912 °C)
Assay
≥99.5%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
455 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)