Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.10
EC Number:
203-809-9
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
103233
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Bp:
115 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
JIS special grade
vapor density
2.72 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
12.4 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?