Merck
24-3300
Piperidin
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Hexahydropyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
EC Number:
203-813-0
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
102438
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
106 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)