Merck
21-3280
Ammoniumsulfat -Lösung
Synonym(e):
Ammonium sulfate solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38030408
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
wässrige Ammoniumsulfat-Lösungen entsprechend den angegebenen Ammoniakwerten
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Urh Černigoj et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 87-93 (2013-02-13)
To exploit different chromatographic modes for efficient plasmid DNA (pDNA) purification a novel monolithic chromatographic support bearing multimodal histamine (HISA) groups was developed and characterized. Electrostatic charge of HISA groups depends on the pH of the mobile phase, being neutral
S Ishwarya et al.
Preparative biochemistry & biotechnology, 43(1), 95-107 (2012-12-12)
A serine protease was purified 6.9-fold from the leaves of Thespesia populnea using ammonium sulfate fractionation followed by CM-cellulose and Sephadex G-100 chromatography. The purified enzyme was named populnein and was characterized. It was made up of a single polypeptide
Cheng Jiang et al.
Analytica chimica acta, 766, 88-93 (2013-02-23)
T4 polynucleotide kinase (PNK) plays a critical role in various cellular events. Here, we describe a novel colorimetric strategy for estimating the activity of PNK and screening its inhibitors taking advantage of the efficient cleavage of λ exonuclease and the