Merck
21-2040
Nitrobenzol
JIS special grade, ≥99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191501
Beilstein/REAXYS Number:
507540
MDL number:
eCl@ss:
39032002
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Bp:
210-211 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.15 mmHg ( 20 °C), 50 mmHg ( 120 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.15 mmHg ( 20 °C), 50 mmHg ( 120 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
40 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 1 g/L)
bp
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrobenzol
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
98-95-3
CAS No.
98-95-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)