Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
1-Methyl-2-pyrrolidon, SAJ first grade, ≥98.0%
grade
SAJ first grade
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-8
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidon
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
872-50-4
872-50-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?