Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
Beilstein/REAXYS Number:
605399
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
117-118 °C
Vapor pressure:
15.7 mmHg
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
15.7 mmHg
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-2-pentanon
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?