Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
EC Number:
201-159-0
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
741880
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
80 °C (lit.)
Vapor pressure:
71 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
JIS special grade
vapor density
2.49 (vs air)
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
960 °F
expl. lim.
10.1 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butanon
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?