Direkt zum Inhalt
19-2835
tert-Butylmethylether
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
MTBE, Methyl-tert.-butylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
EC Number:
216-653-1
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730942
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
55-56 °C (lit.)
Vapor pressure:
4.05 psi
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
4.05 psi
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
705 °F
expl. lim.
15.1 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butylmethylether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1634-04-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)