18-1530
Lithiumhydroxid Monohydrat
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥97.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
12 (0.4 g/L)
SMILES String
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges