Wichtige Dokumente
18-0320
1-Dodecanol
SAJ special grade, ≥97.0%
Synonym(e):
Alkohol C-12, Dodecylalkohol, Laurylalkohol
About This Item
Qualität
SAJ special grade
Dampfdichte
7.4 (vs air)
Dampfdruck
0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97.0%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
4 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-26 °C (lit.)
Dichte
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChIKey
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges