15-2120
L-Isoleucin
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-valeriansäure
About This Item
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
288 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChIKey
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable