Fortfahren mit
11-0750
Formamid
SAJ first grade, ≥98.5%
Synonym(e):
Amid C1, Formamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.04
EC Number:
200-842-0
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
505995
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Grade:
SAJ first grade
Technique(s):
hybridization: suitable
Bp:
210 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
assay
≥98.5%
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
expl. lim.
2.7-19 % (lit.)
availability
available only in Japan
technique(s)
hybridization: suitable
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Application
Formamid destabilisiert Nukleinsäureduplexe und kann typischerweise in einer Konzentration von 50%, in Hybridisierungsprotokollen, die niedrigere Hybridisierungstemperaturen erfordern, verwendet werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)