Merck
09-1710
2-Methoxyethanol
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Ethylenglycolmonomethylether, Methylglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
EC Number:
203-713-7
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731074
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
548 °F
expl. lim.
24.5 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxyethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-86-4
CAS No.
109-86-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)