Direkt zum Inhalt
09-0702
Ethylacetat
JIS 1000, ≥99.5%, suitable for residue analysis
Synonym(e):
EtOAc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
EC Number:
205-500-4
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
JIS 1000
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetat
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)