Über diesen Artikel
grade
SAJ special grade
vapor density
9.6 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 147 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 mg/L)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalsäuredibutylester
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
367.7 °F - open cup
flash_point_c
186.5 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
84-74-2
84-74-2
84-74-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?