05-5895
Kupfer(II)-chlorid
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Kupfer(II)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
620 °C (lit.)
Dichte
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3