Merck
05-5840
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-carbonat, basisch
CP
Synonym(e):
Kupfer(II)-hydroxidcarbonat
About This Item
Lineare Formel:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
CP
Zusammensetzung
Cu, ≥50%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Verfügbarkeit
available only in Japan
SMILES String
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChIKey
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J