05-5740
Kupfer(II)-acetat Monohydrat
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Cupric acetate monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Assay
≥98.0%
Form
crystalline powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
SMILES String
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash