Merck
05-0480
Calciumcarbonat
JIS special grade, ≥99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CaCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
EC Number:
207-439-9
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥99.5%
form
powder
availability
available only in Japan
pH
8
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumcarbonat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)