Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
EC Number:
202-859-9
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
878307
MDL number:
eCl@ss:
39023110
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
assay
≥98.5%
form
liquid
autoignition temp.
817 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzylalkohol
signalword
Warning
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?