Über diesen Artikel
grade
SAJ first grade
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?