usage
sufficient for 160 reactions (04898125001), sufficient for 40 reactions (04898117001)
manufacturer/tradename
Roche
parameter
37 °C optimum reaction temp.
storage temp.
−20°C
General description
Das Rapid DNA Dephos & Ligation Kit ermöglicht die schnelle und effiziente Dephosphorylierung und Ligation von DNA-Fragmenten mit kohäsiven und glatten Enden.
Application
Das Rapid DNA Dephos & Ligation Kit reduziert die für die Durchführung verschiedener Anwendungen erforderliche Zeit, einschließlich:
- Klonierung von Fragmenten in Plasmid- oder Phagen-Vektoren.[1]
- Linker-Ligation
- Rezirkulation von linearer Vektor-DNA
- Erstellung von Bibliotheken
Biochem/physiol Actions
Spezifität: rAPid Alkalische Phosphatase
Alkalische Phosphatase katalysiert die Hydrolyse zahlreicher Phosphatester, beispielsweise Ester primärer und sekundärer Alkohole, Saccharide, cyclischer Alkohole, Phenole und Amine. Phosphodiester reagieren nicht. Das Enzym hydrolysiert anorganisches Pyrophosphat. Die kinetischen Eigenschaften des Enzyms hängen von vielen Faktoren ab, beispielsweise der Reinheit des Enzyms, der Enzymkonzentration im Assay, dem Puffer, dem pH-Wert usw.
Hitzeinaktivierung: rAPid Alkalische Phosphatase:
Zwei Minuten bei 75 °C.
T4-DNA-Ligase:
10 Minuten bei 65 °C.
Alkalische Phosphatase katalysiert die Hydrolyse zahlreicher Phosphatester, beispielsweise Ester primärer und sekundärer Alkohole, Saccharide, cyclischer Alkohole, Phenole und Amine. Phosphodiester reagieren nicht. Das Enzym hydrolysiert anorganisches Pyrophosphat. Die kinetischen Eigenschaften des Enzyms hängen von vielen Faktoren ab, beispielsweise der Reinheit des Enzyms, der Enzymkonzentration im Assay, dem Puffer, dem pH-Wert usw.
Hitzeinaktivierung: rAPid Alkalische Phosphatase:
Zwei Minuten bei 75 °C.
T4-DNA-Ligase:
10 Minuten bei 65 °C.
Packaging
1 Kit mit 5 Komponenten
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Definition der Einheit: rAPid Alkalische Phosphatase
Eine Einheit rAPid Alkaline Phosphatase entspricht der Enzymaktivität, die ein μmol 4-Nitrophenylphosphat in einer Minute bei +37 °C unter Assay-Bedingungen hydrolysiert.
Volumenaktivität: rAPid Alkalische Phosphatase: 1 U/μL
T4-DNA-Ligase: 5 U/μL
Eine Einheit rAPid Alkaline Phosphatase entspricht der Enzymaktivität, die ein μmol 4-Nitrophenylphosphat in einer Minute bei +37 °C unter Assay-Bedingungen hydrolysiert.
Volumenaktivität: rAPid Alkalische Phosphatase: 1 U/μL
T4-DNA-Ligase: 5 U/μL
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 160 reactions (04898125001), sufficient for 40 reactions (04898117001) | usage sufficient for 40 reactions (DNA ligation) | usage kit sufficient for 50 ligation reactions | usage - |
| parameter 37 °C optimum reaction temp. | parameter - | parameter - | parameter 4-22 °C optimum reaction temp. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche |
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- rAPid Alkaline Phosphatase Buffer 10x concentrated
- rAPid Alkaline Phosphatase 1 U/μl
- DNA Dilution Buffer 5x concentrated
- T4 DNA Ligation Buffer 2x concentrated
- T4 DNA Ligase 5 U/μl
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?