Fortfahren mit
NGLYFL-RO
Roche
N-Glycosidase F
recombinant form of the gene from Flavobacterium meningosepticum
Synonym(e):
N-Glykosidase F, PNGase F, Peptid-N-Glycosidase F, Peptid-N4-(Acetyl-β-glucosaminyl)-Asparaginamidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 763,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
>25000 units/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
recombinant
expressed in E. coli
conjugate
(N-linked)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
>25000 units/mg protein
mol wt
35.5 kDa
purified by
electrophoresis
packaging
pkg of 100 U (11365185001), pkg of 250 U (11365193001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
technique(s)
activity assay: suitable
color
colorless
optimum pH
7.0-8.0
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
foreign activity
Endoglycosidase F, none detected, a-Fucosidase, present, b-Galactosidase, present, b-N-Acetylhexosaminidase, present, dA(17h ≤100 units, present
storage temp.
2-8°C
General description
N-Glycosidase F (PNGase F) ist ein hochwirksames Enzym, das an der Glycosylamin-Bindung hydrolysiert. Es hilft auch bei der Bildung eines kohlenhydratfreien Peptids und Oligosaccharids mit der di-N-Acetylchitobiose-Einheit.[1]
N-Glycosidase F, auch als PNGase F bezeichnet, ist ein Asparaginamidase-Enzym, das aus Flavobacterium meningosepticum gewonnen wird. Es wird weithin als unverzichtbares Werkzeug in der Proteinforschung zur Untersuchung und Analyse der N-Glykosylierung eingesetzt.
Application
N-Glycosidase F wird zur Deglykosylierung von N-Glykoproteinen verwendet.[2]
Verwenden Sie N-Glycosidase F zur Spaltung aller Typen von Asparagin-gebundenen N-Glykanen, vorausgesetzt dass sowohl die Aminogruppe als auch die Carboxylgruppe in einer Peptidverbindung vorhanden sind und das Oligosaccharid mindestens die Länge der Chitobiose-Kerneinheit aufweist. Die Reaktionsprodukte sind Ammoniak, Aspartamsäure (in der Peptidkette) und das komplette Oligosaccharid.
Hinweis: N-Glycosidase F, rekombinant ist auch als Lösung erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Hydrolysiert alle Typen von N-Glycan-Ketten von Glycopeptiden und Glycoproteinen, außer wenn diese α1,3-verknüpfte Fucosereste tragen, die bei Insekten- und Pflanzen-Glycoproteinen vorhanden sind. Frei von kontaminierenden proteolytischen Aktivitäten (x = H oder Zucker) gemäß aktueller Qualitätskontrollverfahren.
Physical form
Klare, farblose Lösung nach der Rekonstituierung
Preparation Note
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Die rekonstituierte Lösung ist bei 2 bis 8 °C mindestens vier Wochen haltbar.
Das Auflösen des Inhalts in 0,1 ml nachdestilliertem Wasser (Packung mit 100 Einheiten) bzw. 0,25 ml bidestilliertem Wasser (Packung mit 250 Einheiten) ergibt eine Konzentration von 100 mM Natriumphosphat-Puffer, 25 mM EDTA, pH 7,2.
Hinweis: N-Glycosidase F, rekombinant ist auch als Lösung mit 50 % Glycerin erhältlich.
Other Notes
Eine Einheit ist die Enzymaktivität, die 1 nmol Dabsylfibringlycopeptid oder 0,2 nmol Dansylfetuinglycoprotein innerhalb 1 Minute bei 37 °C und einem pH von 7,8 hydrolysiert.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NGLYF-ROG1549G5166
specific activity
>25000 units/mg protein
specific activity
~25000 units/mg protein
specific activity
≥1000 U/mg
specific activity
≥20000 units/mg protein
biological source
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
biological source
-
biological source
-
biological source
bacterial (Elizabethkingia miricola)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized
form
solution
form
ready-to-use solution
form
buffered aqueous solution
suitability
suitable for enzyme test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Glycosidase F
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)