Fortfahren mit
LIBTH-RO
Roche
Liberase TH, Forschungsqualität
lyophilized, suitable for tissue processing, optimum pH 7.4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 818,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
Bacillus polymyxa (dispase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus), Clostridium histolyticum (collagenase)
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bacillus polymyxa (dispase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus), Clostridium histolyticum (collagenase)
description
high Thermolysin concentration
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (05401135001 [2 x 5 mg]), pkg of 100 mg (05401151001 [2 x 50 mg])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
35-37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
tissue processing: suitable
optimum pH
7.4
storage temp.
−20°C
General description
Liberase TH in Forschungsqualität enthält hochreine Collagenase I und Collagenase II. Diese beiden Collagenase-Isoformen werden in einem genauen Verhältnis aufeinander und mit einer hohen Konzentration an Thermolysin, einer nicht clostridialen, neutralen Protease, abgestimmt.
Application
Liberase TH (Thermolysin High) in Forschungsqualität wird für die Auftrennung vieler Gewebetypen in Anwendungen eingesetzt, in denen die hohe Reinheit der Enzymmischung für eine hohe Ausbeute und Lebensfähigkeit der Zellen notwendig ist.[1][2][3] Bakterien-Abbauprodukte wie Endotoxine werden bis auf mehrere Tausendstel reduziert.
Features and Benefits
  • Maximale Ausbeute und Lebensfähigkeit isolierter Zellen
mit einer Enzymmischung, die weniger Clostripain- und Trypsinaktivität aufweist und weniger Endotoxine enthält.
  • Höhere spezifische Aktivität der Enzymmischung
aufgrund der höheren Reinheit der Collagenase I + II (mittels HPLC-Analyse bestimmt).
  • Höhere Versuchsreproduzierbarkeit
aufgrund höherer Chargenkonstanz.
  • Erhöhte Sicherheit
mit einem Enzym, das frei von Rohmaterialien aus Säugetier- oder Vogelgewebe ist.
Preparation Note
Stabilisatoren: Calcium
Arbeitskonzentration: Arbeitskonzentration für Liberase-Enzyme in Forschungsqualität:
Liberase-Enzyme verfügen über eine signifikant höhere spezifische Aktivität als herkömmliche Collagenasen. Dies bedeutet, dass die Arbeitskonzentration der aufgereinigten Liberase-Enzyme in Forschungsqualität, in mg/ml angegeben, geringer ist als die von herkömmlichen Collagenasen.
Wenn die Anwendung auf der Liste der Anwendungen von Roche unter www.collagenase.com enthalten ist, verwenden Sie die für diese Anwendung empfohlene Konzentration von Liberase-Enzymen in Forschungsqualität.
Wenn die Anwendung nicht in der Liste aufgeführt ist, verwenden Sie Liberase TM in Forschungsqualität zunächst in einer Konzentration von 0,08–0,28 Wünsch-Einheiten/ml.
Ziel ist es, die beste Startkonzentration der Liberase-Enzymmischungen zu bestimmen. Dies ist der Ausgangspunkt. Die endgültige Konzentration kann in Abhängigkeit von Verfahrens- und Chargenunterschieden bei herkömmlichen Collagenasen variieren.
Collagenase-Arbeitskonzentration
Multiplizieren Sie Ihre vorherige Collagenase-Arbeitskonzentration (mg/ml) mit ihrer spezifischen Aktivität (Wünsch-Einheiten/mg, [wie oben bestimmt]), um Wünsch-Einheiten/ml zu erhalten. Zur Bestimmung des erforderlichen Volumens an Liberase-Enzymmischung in Forschungsqualität multiplizieren Sie zuerst Ihre Collagenase-Arbeitskonzentration (in Wünsch-Einheiten/ml) mit dem Gesamtvolumen Ihrer Enzym-Arbeitslösung, um die erforderliche Gesamtaktivität der Collagenase zu ermitteln (Wünsch-Einheiten). Dividieren Sie dann die erforderliche Gesamtaktivität der Collagenase durch die Konzentration der Liberase-Stammlösung („Rekonstituierung und Lagerung“). Das Ergebnis gibt an, wie viele Milliliter Stammlösung der Liberase-Enzymmischung in Forschungsqualität für Ihre Enzym-Arbeitslösung verwendet werden müssen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Bewahren Sie nicht verwendete Stammlösung in Aliquoten für den Einmalgebrauch bei -15 bis -25 °C auf. Weitere Informationen zur Produktstabilität finden Sie auf der Roche Liberase-Enzym-Website unter www.collagenase.com.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Rekonstituieren Sie das lyophilisierte Enzym mit sterilem Wasser für Injektionszwecke oder mit Gewebedissoziationspuffer. Geben Sie kein Serum oder andere Komponenten wie Albumin oder Proteasehemmer zum Dissoziationspuffer hinzu. Die Enzymstabilität ist bei höheren Konzentrationen und wärmeren Temperaturen (4 °C) verringert. Vermeiden Sie diese beiden Bedingungen.
Rekonstituieren Sie den gesamten Inhalt des Fläschchens. Wiegen Sie keine Einzelportionen des Lyophilisats ab. Wenn Feuchtigkeit in das Fläschchen gelangt, verringert sich die Enzymaktivität.
Bewahren Sie das Fläschchen während der Rehydrierung des lyophilisierten Enzyms auf Eis auf.
Schütteln Sie das Fläschchen vorsichtig bei 2 bis 8 °C, bis sich das Enzym vollständig aufgelöst hat (max. 30 min).
Je nach Gewebedissoziationspuffer, der zum Auflösen gereinigter Liberase-Enzymmischungen in Forschungsqualität verwendet wird, sind ggf. geringfügige Ausfällungen sichtbar, die sich in der verdünnten Arbeitslösung leicht auflösen und die Enzymaktivität nicht beeinflussen.
Entnehmen Sie ein Aliquot der Stammlösung, um die Arbeitslösung herzustellen.
Rekonstituierungsvolumen
2 ml (1 Fläschchen mit 5 mg–10 mg), 10 ml (1 Fläschchen mit 50 mg–100 mg)
Collagenase Wünsch (Einheiten/ml)
13 (1 Fläschchen mit 5 mg–10 mg), 26 (1 Fläschchen mit 50 mg–100 mg)
Gesamtkonzentration Collagenase [mg/ml]
2,5 (1 Fläschchen mit 5 mg–10 mg) 5,0 (1 Fläschchen mit 50 mg–100 mg)
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
Liberase is a trademark of Roche
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LIBTM-ROLIBDH-RO05401020001
biological source
Bacillus polymyxa (dispase), Clostridium histolyticum (collagenase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus)
biological source
-
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa (Protease), enzyme from Clostridium histolyticum (collagenase)
biological source
Bacillus polymyxa (dispase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus), Clostridium histolyticum (collagenase)
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)