Fortfahren mit
DNSTP-RO
Roche
Desoxynucleosid-Triphosphat-Set
≤1.5% (dNDP, HPLC), ≥=98% (dNTP), ≤0.5% (dNMP, HPLC)
Synonym(e):
Set aus dATP, dCTP, dGTP, dTTP, dATP, dCTP, dGTP, dTTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.54
Assay:
≥98% (dntp)
Form:
liquid
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Lithium salt
assay
≥98% (dntp)
form
liquid
composition
dNDP, ≤1.5% HPLC , dNMP, ≤0.5% HPLC , dNTP, ≥98%
packaging
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
manufacturer/tradename
Roche
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
Das Desoxynucleosid-Triphosphat-Set umfasst vier separate Flaschen mit dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Jede Flasche enthält eine klare, farblose 100-mM-Lösung des Lithiumsalzes (pH 7).
Application
  • Bestimmung der Absorbanz: A250/A260, A280/A260, A290/A260
  • Nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren negativ für DNase-Aktivitäten.
  • Für PCR geeignet
Das Desoxynucleosid-Triphosphat-Set (Lithiumsalz) ist für PCR, RT-PCR, DNA-Sequenzierung/Cycle-Sequencing, Markierung, reverse Transkription und alle Arten von Amplifikationsreaktionen oder Primer-Extensionsreaktionen vorgesehen.
Packaging
1 Set mit 4 Komponenten
Preparation Note
Aktivator: Mg2+
Arbeitslösung: Falls erforderlich, können die Lösungen mit destilliertem autoklavierten Wasser verdünnt werden.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Der vollständige Satz Deoxynukleotide ist auch in PCR-Qualität erhältlich. Diese Deoxynukleotide in PCR-Qualität sind sogar noch reiner als die Lithiumsalze, um eine hervorragende Leistung in Ihren PCRs sicherzustellen. Deoxynukleotide in PCR-Qualität enthalten das Natriumsalz jedes Nukleotids in Wasser in PCR-Qualität.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DNTP-RO0373273800111277057001
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
assay
≥98% (dntp)
assay
99% (dNTP)
assay
≤1.5% (ddNDP, HPLC), ≥98% (ddNTP, HPLC)
assay
>98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
solubility
water: miscible
solubility
water: miscible
solubility
water: miscible
solubility
-
packaging
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
packaging
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM]), pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
packaging
pkg of 4 × 100 μL (4 x 1 μmol; 10 mM, each)
packaging
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desoxynucleosid-Triphosphat-Set
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • dATP, lithium salt 100 mM
  • dCTP, lithium salt 100 mM
  • dGTP, lithium salt 100 mM
  • dTTP, lithium salt 100 mM
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)