Fortfahren mit
ATPDS-RO
Roche
ATP
=99%, pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
Synonym(e):
Adenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Trihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N5Na2O16P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
605.19
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
99%
Form:
crystals
Storage temp.:
2-8°C
€ 68,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Disodium salt
assay
99%
form
crystals
mol wt
507.2 (ATP), Mr 551.14 (ATP-Na2)
packaging
pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
General description
Diese spezielle Qualität von ATP enthält hochaufgereinigtes Adenosin-5′-triphosphat in Kristallform.
Application
Adenosin-5′-triphosphat-Dinatriumsalz-Trihydrat wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • zur Analyse des ATP-Umsatzzyklus des Mikrotubuli-Motors
  • zur Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms (NLR family pyrin domain containing 3) für die In-vitro-Stimulation von dendritischen Zellen aus Knochenmark (BMDC)
  • zur In-vitro-Ubiquitinierung
Es ist auch für die luminometrische Bestimmung der Luciferase(Luc)-Aktivität in Zellextrakten geeignet.
Biochem/physiol Actions
Adenosin-5′-triphosphat (ATP) ist ein wichtiger Energieträger mit einem hohen Phosphatübertragungspotenzial in allen lebenden Organismen. ATP ist an mehreren biologischen Vorgängen wie Membrantransport, Muskelkontraktion und -synthese sowie dem Abbau von biologischen Molekülen beteiligt. Es dient als intra- und extrazelluläres Signalmolekül bei bestimmten zellulären Vorgängen wie der Zellmotilität, der Organentwicklung, der Neurotransmission und der Insulinsekretion. Adenosin-5′-triphosphat (ATP) agiert als Substrat von Proteinen der Kinesin-Superfamilie.
Preparation Note
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die rekonstituierte wässrige Lösung ist bei 2 bis 8 °C eine Woche stabil.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ATPD-ROA6419797189
ATP =99%, pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
Roche
ATPDS-RO
ATP
ATP Disodium salt
Roche
ATPD-RO
ATP
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
solid
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
packaging
pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
packaging
pkg of 10 g (10127531001), pkg of 5 g (10127523001)
packaging
-
packaging
-
mol wt
507.2 (ATP), Mr 551.14 (ATP-Na2)
mol wt
Mr 507.2 (ATP), Mr 605.2 (ATP-Na2 x 3 H2O)
mol wt
-
mol wt
-
description
Disodium salt
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ATP
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)