Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 138,00 |
6.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 521,00 |
Über diesen Artikel
€ 138,00
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
packaging
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5704), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5705)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Application
- PCR
- Echtzeit-RT-PCR
- Nested-Polymerase-Kettenreaktion (nPCR)
- Amplifikation von GC- und AT-reichen Templates
- Templates mit gängigen PCR-Inhibitoren wie Salzen, Harnstoff, SDS oder Ethanol
- PCR von unverarbeiteten Proben wie Wangenabstriche und kultivierte Säugetier-, Hefe- oder Bakterienzellen
- Kolonie-PCR
- Blut-PCR
- DNA-Barcoding für Säugetiere
- DNA-Barcoding für Fische
- FFPE-PCR
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Robuste Leistung bei einer breiten Palette von stark GC- und AT-haltigen Templates
- Höhere PCR-Erfolgsraten
Verbesserte Toleranz gegenüber gängigen PCR-Hemmern
- Wirksame Amplifikation von unverarbeiteten Proben
- Höhere Ausbeute und Sensitivität pro Enzymeinheit
Unübertroffene Leistung bei Kolonien-PCR
- Höhere Ausbeute und verbesserte Konsistenz bei PCR direkt aus E. coli- und Hefezellen
Einige Anmerkungen:
- KAPA2G Robust HotStart ReadyMix PRC-Kits enthalten KAPA2G-Robust-DNA-Polymerase, die speziell für eine hohe Prozessivität und Inhibitortoleranz entwickelt wurde.
- Sowohl aufgereinigte genomische DNA als auch unverarbeitete Proben (z. B. Kolonien-PCR) können als Template verwendet werden.
- Verwenden Sie eine Extensionszeit von 15 s/kb pro Zyklus und erhöhen Sie diese bei schwierigen Amplikonen oder Templates auf 30–60 s/kb.
- KAPA2G Robust HotStart ReadyMix enthält 2 mM MgCl2 bei 1X.
- KAPA2G Robust HotStart ReadyMix mit Farbstoff enthält zwei inerte Tracking-Farbstoffe, wodurch ein direktes Auftragen auf Agarosegele ermöglicht wird.
- KAPA2G Robust HotStart ReadyMix eignet sich ideal für Einzelprotokoll-PCRs, d. h. die Amplifikation von Fragmenten variiert von 25 bis 65 % GC bis zu einer Länge von 1 kb, wobei ein einzelnes Reaktionsaufbau- und Durchlaufprotokoll verwendet wird.
- Reaktionsprodukte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Klonierungsvektoren geklont werden.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 2 ×, with dye | description 2 ×, with dye | description - | description Mg and Mg-free buffers |
| technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable |
| concentration 2 × | concentration 2 × | concentration - | concentration - |
| input crude DNA | input purified DNA | input crude DNA | input purified DNA |
| shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤18 mo. | shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤18 mo. |
| packaging pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5705), pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5704) | packaging pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5609), pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5608) | packaging pkg of 100 U (KK5522), pkg of 250 U (KK5515), pkg of 2500 U (KK5525), pkg of 500 U (KK5517) | packaging pkg of 250 U (KK5513; Mg Free), pkg of 500 U (KK5511; Mg Free), pkg of 2500 U (KK5519), pkg of 100 U (KK5523), pkg of 500 U (KK5501), pkg of 250 U (KK5503) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA2G Robust HotStart ReadyMix
Nur Kit-Komponenten
- KAPA2G Robust HotStart® DNA Polymerase 1U per 25 µL reaction
- MgCl2 2mM at 1X
- dNTP Mix 0.2 mM of each dNTP at 1X
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?