Merck
11814320001
Roche
Formamid
=99%, liquid, pH 4-10 (20 °C, 200 g/L), suitable for hybridization
Synonym(e):
Formamid, Amid C1
About This Item
Lineare Formel:
HCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.04
Beilstein:
505995
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
1.55 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
932 °F
Mol-Gew.
45.04
Verpackung
pkg of 500 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
hybridization: suitable
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
pH-Wert
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤0.08 at 290 nm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Formamid ist ein organisches Lösungsmittel, das die Denaturierung und Renaturierung von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur ermöglicht. Dies ist besonders nützlich für Protokolle, in denen lange Reaktionszeiten und hohe Temperaturen die biologische Aktivität durch Kettenspaltungen und Depurinierung usw. schädigen würden. Formamid setzt die Wärmestabilität von doppelsträngigen Nukleinsäuren herab und wird allgemein für die DNA-Renaturierung oder DNA-RNA-Hybridisierung eingesetzt. Die Spezifizität und Geschwindigkeit der Reaktion werden durch die Formamidkonzentration und Reaktionstemperatur bestimmt.
Anwendung
Formamid destabilisiert Nukleinsäureduplexe und kann typischerweise in einer Konzentration von 50%, in Hybridisierungsprotokollen, die niedrigere Hybridisierungstemperaturen erfordern, verwendet werden.
Formamid wird wie folgt verwendet:
für die In-situ-Hybridisierung
  • als Komponente in 2X Denaturierungsbelastungsfarbstoff für die RNA-Polyacrylamid-Gelelektrophorese
  • zur Extraktion von Evans-Blue-Farbstoff aus dem Hinterbein von Mäusen im Gefäßdurchlässigkeits-Assay
  • als Komponente in Stopp-Puffer zur Verwendung in Spaltungs- und Polyadenylierungs-Aktivitätsassays
Qualität
Verunreinigungen: ≤5 ppm Schwermetalle (als Pb), ≤5 ppm Fe
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zaida Sarrate et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (31)(31), doi:10-doi:10 (2009-09-03)
Aneuploidies are the most frequent chromosomal abnormalities in humans. Most of these abnormalities result from meiotic errors during the gametogenic process in the parents. In human males, these errors can lead to the production of spermatozoa with numerical chromosome abnormalities
Fluorescence in situ hybridization (FISH) protocol in human sperm
Sarrate Z and Anton E
Journal of Visualized Experiments, (31), e1405-e1405 (2009)
mRNA deadenylation is coupled to translation rates by the differential activities of Ccr4-Not nucleases
Webster MW, et al.
Molecular Cell, 70(6), 1089-1100 (2018)
Nucleic acid reassociation in formamide.
B L McConaughy et al.
Biochemistry, 8(8), 3289-3295 (1969-08-01)
Protocols for two-and three-color fluorescent RNA in situ hybridization of the main and accessory olfactory epithelia in mouse
Ishii T, et al.
Journal of Neurocytology, 33(6), 657-669 (2004)