Merck
RIEH0425E34F
Rieke Metals, Inc.
4-[(2,2,6,6-TETRAMETHYL-1-PIPERIDINO)METHYL]PHENYLZINC BROMIDE, 0.25 M in THF
About This Item
Molekulargewicht:
375.67
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-((2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)methyl)phenyl)zinc(II) bromide
Inchi Code
1S/C16H24N.BrH.Zn/c1-15(2)11-8-12-16(3,4)17(15)13-14-9-6-5-7-10-14;;/h6-7,9-10H,8,11-13H2,1-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
AJVCQTNQCTXYKY-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/ZT2089
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)