Wichtige Dokumente
RIE240870393
Rieke Metals, Inc.
4-(4-Heptylbenzoyl)isoquinoline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5620-35F-1G
€ 712,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5620-35F-1G
€ 712,18
Iupac Name
(4-heptylphenyl)(4-isoquinolinyl)methanone
Inchi Code
1S/C23H25NO/c1-2-3-4-5-6-9-18-12-14-19(15-13-18)23(25)22-17-24-16-20-10-7-8-11-21(20)22/h7-8,10-17H,2-6,9H2,1H3
InChIKey
IQGCCVYUGWIKCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)