Merck
RIE240870229
Rieke Metals, Inc.
6-Methoxy-2-(4-propoxybenzoyl)pyridine
Größe auswählen
1 G
€ 712,18
2 G
€ 1.044,90
5 G
€ 2.063,66
Lieferanten-SKU: 5617-36B-1G
€ 712,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 712,18
2 G
€ 1.044,90
5 G
€ 2.063,66
About This Item
Molekulargewicht:
271.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5617-36B-1G
€ 712,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(6-methoxy-2-pyridinyl)(4-propoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H17NO3/c1-3-11-20-13-9-7-12(8-10-13)16(18)14-5-4-6-15(17-14)19-2/h4-10H,3,11H2,1-2H3
InChIKey
KICYMNYILFHRKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5617-36b
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)