Wichtige Dokumente
RIE240870223
Rieke Metals, Inc.
6-Methoxy-2-(4-propylbenzoyl)pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5617-35B-1G
€ 712,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5617-35B-1G
€ 712,18
Iupac Name
(6-methoxy-2-pyridinyl)(4-propylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c1-3-5-12-8-10-13(11-9-12)16(18)14-6-4-7-15(17-14)19-2/h4,6-11H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
QTYBAEUFCGTWLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)