Merck
RIE156330709
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 6-oxooctanoate
Größe auswählen
1 G
€ 559,08
2 G
€ 902,10
5 G
€ 2.124,02
Lieferanten-SKU: 7587D-1G
€ 559,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 559,08
2 G
€ 902,10
5 G
€ 2.124,02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7587D-1G
€ 559,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-9(11)7-5-6-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
AWEDPHYBDIDQEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587d
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)