Merck
RIE156330682
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 4-cyclohexyl-4-oxobutyrate
Größe auswählen
1 G
€ 559,08
2 G
€ 902,10
5 G
€ 2.124,02
Lieferanten-SKU: 7582B-1G
€ 559,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 559,08
2 G
€ 902,10
5 G
€ 2.124,02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7582B-1G
€ 559,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-cyclohexyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H20O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
FCERNGANVYWSDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7582b
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)