Merck
RIE156330132
Rieke Metals, Inc.
3-Methyl-5-oxo-5-(2,4,6-trimethylphenyl)valeric acid
Größe auswählen
1 G
€ 473,69
2 G
€ 781,37
5 G
€ 1.763,33
Lieferanten-SKU: 7280-1G
€ 473,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 473,69
2 G
€ 781,37
5 G
€ 1.763,33
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7280-1G
€ 473,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-mesityl-3-methyl-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-9-5-11(3)15(12(4)6-9)13(16)7-10(2)8-14(17)18/h5-6,10H,7-8H2,1-4H3,(H,17,18)
InChIKey
IJUODTUTUJVAFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7280
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)