Merck
RIE156330007
Rieke Metals, Inc.
4-[4-(N,N-Dimethylamino)phenyl]-4-oxobutyric acid
Größe auswählen
1 G
€ 473,69
2 G
€ 781,37
5 G
€ 1.763,33
Lieferanten-SKU: 7200B-1G
€ 473,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 473,69
2 G
€ 781,37
5 G
€ 1.763,33
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7200B-1G
€ 473,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[4-(dimethylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-13(2)10-5-3-9(4-6-10)11(14)7-8-12(15)16/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
XRHMQQAOIJFEFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7200b
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)