Merck
RIE156329019
Rieke Metals, Inc.
2,6-Dimethoxybenzoylacetonitrile
Größe auswählen
1 G
€ 559,08
2 G
€ 885,91
5 G
€ 1.763,33
Lieferanten-SKU: 6310-1G
€ 559,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 559,08
2 G
€ 885,91
5 G
€ 1.763,33
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6310-1G
€ 559,08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,6-dimethoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-14-9-4-3-5-10(15-2)11(9)8(13)6-7-12/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
FTPPCEYLUSGNAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6310
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)