Merck
RIE156328660
Rieke Metals, Inc.
4'-Acetoxy-5-chlorovalerophenone
Größe auswählen
1 G
€ 352,97
2 G
€ 559,08
5 G
€ 919,76
Lieferanten-SKU: 6156D-1G
€ 352,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 352,97
2 G
€ 559,08
5 G
€ 919,76
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6156D-1G
€ 352,97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(5-chloropentanoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C13H15ClO3/c1-10(15)17-12-7-5-11(6-8-12)13(16)4-2-3-9-14/h5-8H,2-4,9H2,1H3
InChIKey
XMIIREIYHGGVLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6156d
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)