Wichtige Dokumente
RIE156328332
Rieke Metals, Inc.
3'-cyano-3-(3,5-dimethylphenyl)propiophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6127-3100-09-1G
€ 696,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6127-3100-09-1G
€ 696,00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-[3-(3,5-dimethylphenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C18H17NO/c1-13-8-14(2)10-15(9-13)6-7-18(20)17-5-3-4-16(11-17)12-19/h3-5,8-11H,6-7H2,1-2H3
InChIKey
VGMDXSWBTXHCRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)